Learn More
Astragaloside IV, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17575555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17575555
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 84687-43-4
Formula molecolare C41 H68 O14
Specifica
Materiale o nome chimico Astragaloside IV
Quantità 250 mg
Peso formulazione 784.97
Numero MDL MFCD16036240,MFCD16036240
Forma fisica Powder
Colore White to Almost-white
Purezza ≥97.5%
InChI Key QMNWISYXSJWHRY-CSXKERSZSA-N
SMILES CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3C[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C4[C@]5(CC35CC[C@]12C)CCC(O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C4(C)C
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(3R,9R,12S,14R,15R,16R)-14-hydroxy-15-[(2R,5S)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyloxolan-2-yl]-7,7,12,16-tetramethyl-6-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}pentacyclo[9.7.0.0¹,³.0³,⁸.0¹²,¹⁶]octadecan-9-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 784.98