Learn More
Astragaloside VI, MedChemExpress
Descrizione
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Astragaloside VI |
| CAS | 84687-45-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C47H78O19 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 947.11 |
| Peso formulazione | 947.11 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only