Learn More
Navailles Asynchronous PVC Chair
Codice prodotto. 17436162
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
120 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17436162 120 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17436162 Fornitore Navailles N. del fornitore 4DL 40GHLP 01 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    594.91€
    506.00€ / pezzi 1
    Risparmia 88.91€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
The Asynchronous PVC Chair is fully adjustable and easy to disinfect.
  • 5-branch, scuff-resistant, reinforced chrome base with articulated glides
  • Gas-lift column with height adjustment from 550 to 790 mm and shock absorber
  • aluminum foot-ring with adjustable height
  • Wide seat in grey M1 vinyl with high density soft foam
  • Independently adjustable seat and backrest tilt with one fingertip lever thanks to an asynchronous mechanism
  • High backrest in grey vinyl with high density soft foam, adjustable in height
Specifica
Colore Blue
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità M1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 550 to 790 mm
Warranty 8 Years
Peso (sistema imperiale) 30.9 lb.
Peso (sistema metrico) 14 kg
Tipo di ruote None
Larghezza (sistema imperiale) 23.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 59 cm