missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AT-1002 TFA, MedChemExpress
Descrizione
AT-1002 TFA, a 6-mer synthetic peptide, is a tight junction regulator and absorption enhancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AT-1002 TFA |
| Forma fisica | Solid |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C34H54F3N9O9S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (40.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H]([C@H](CC)C)C(NCC(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 821.91 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?