Learn More
AT-1002 TFA, MedChemExpress
Descrizione
AT-1002 TFA, a 6-mer synthetic peptide, is a tight junction regulator and absorption enhancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AT-1002 TFA |
| Forma fisica | Solid |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C34H54F3N9O9S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (40.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H]([C@H](CC)C)C(NCC(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 821.91 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only