Learn More
AT7867, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494958
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16494958
Marca: Medchem Express HY12059
MedChemExpress AT7867 is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
AT7867 is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AT7867
CAS 857531-00-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20ClN3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (29.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4
Molecular Weight (g/mol) 337.85
Peso formulazione 337.85
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.