Learn More
ATAGO™ Rifrattometro PEN portatile digitale ATAGO™: PEN-PRO
For measuring hazardous and unsanitary liquids. The Atago PEN-PRO Digital Hand-held Pen Refractometer allows you to continuously measure almost any sample in the range of 0.0 to 85.0% Brix.
Marca:  ATAGO™ 3730
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11446298
  • 855.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For measuring hazardous and unsanitary liquids.
Order Info
Optional NIST Traceable™ Calibration Certificate and storage case available.
Specifica
Specifica
Da 0.0 a 85.0% Brix
Acqua
0.1% Brix
Brix
Misurazione di liquidi pericolosi e non igienici
0.1 lb.
0.7 in.
6.2 in.
Da 1° a 40 °C
da 10° a 40 °C
PEN-PRO
±0.2% Brix
Digitale
2 secondi
IP65 resistente all’acqua (testa a prisma: IP67)
70 g
18 mm
160 mm
Da 10° a 100 °C
Una batteria alcalina AAA