Learn More
ATAGO™ Digital Hand-Held Pocket Refractometer, PAL-39S
The ATAGO™ Digital Hand-Held Pocket Refractometer, PAL-39S measures Hydrogen Peroxide (W/W) 0.0-50.0%. 
Marca:  ATAGO™ 4439
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11741629
  • 695.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Accuracy: ±0.6
  • Water resistant
Specifica
Specifica
Refractometer
PAL-39S
±0.6
Hydrogen peroxide (w/w)
IP65 Dust-tight and Protected against water jets
10°C to 40°C
10°C to 35°C
2xAAA Batteries
0.0 to 50.0% Hydrogen Peroxide (w/w)
0.3 mL
0.20%
3 sec.
100 g
±1°C
0.1°C