Learn More
ATAGO™ Rifrattometro tascabile portatile digitale ATAGO™: PAL- α
Codice prodotto. 10404452
Cambia vista
Click to view available options
PAL- α Pocket Refractometer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10404452 PAL- α Pocket Refractometer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10404452 Fornitore ATAGO™ N. del fornitore 3840
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per misurare la maggior parte dei campioni e campioni sottoposti a processo di cottura. Rifrattometro tascabile portatile digitale Atago PAL-α con ampio intervallo Brix di 0-85%.
  • Rifrattometro a prezzo ragionevole
  • Progettata con una struttura impermeabile, l’unità può essere lavata sotto acqua corrente
Specifica
Tipo Rifrattometro
Scale Range 0.0-85.0 (visualizzato: da -0.2 a 85.5)
Modello PAL- α
Volume del campione 0.3 mL
Accuracy ±0.2
Risoluzione 0.1
Tipo di bilancia Brix
Tempo di misurazione 3 secondi
Protezione IP IP65 sigillato antipolvere e protetto contro gli schizzi d’acqua
Peso (sistema metrico) 100 g
Temperatura ambiente (sistema metrico) da 10 a 40 °C
Precisione termica ±1 °C
Compensazione della temperatura 10-100 °C
Temperature Range (Metric) da 9.0 a 99.9 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Dettagli alimentazione Due batterie AAA