Learn More
ATAGO™ Rifrattometro ATAGO™ Master-α (ATC, impermeabile)
Rifrattometro portatile. Il rifrattometro ATAGO Master-α è dotato di compensazione automatica della temperatura (ATC) e contemporaneamente è resistente all'acqua.
Marca: ATAGO™ 2311
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Descrizione
- Dotato di compensazione automatica di temperatura e resistente all'acqua (IP65)
- Facile da leggere, facile da reggere e facile da pulire, con bordi per campione stabili, curvi e lisci
- Realizzato in metallo; per campioni salati e acidi, scegliere il modello con corpo in plastica (MASTER-Pa)
Specifica
Rifrattometro | |
Master-α | |
Scala min. ±0.2% | |
da 10 a 30 °C |
0.0 to 33.0 Brix | |
Ripetibilità ±0.2%: ± 0.1% | |
Brix | |
da 10 a 30 °C |