Learn More
ATAGO™ Rifrattometro Brix digitale ATAGO™ PR-32α
Descrizione
- Progettato per misurare i valori Brix a bassa concentrazione di succhi di frutta, alimenti vari e bevande, sostanze chimiche e liquidi industriali, quali olio da taglio, liquidi di pulizia e antigelo
- Programmato con funzioni che consentono di immettere il coefficiente nella formula: [Concentrazione = Coefficiente Brix X] in modo da visualizzare la concentrazione di vari tipi di campione
Specifica
Specifica
| Tipo | Rifrattometro |
| Scale Range | 0.0 to 32.0 Brix |
| Modello | PR-32α |
| Accuracy | ± 0.1% |
| Risoluzione | Indicazione min. 0.1% |
| Tipo di bilancia | Brix |
| Temperatura ambiente (sistema metrico) | da 5 a 40 °C |
| Compensazione della temperatura | da 5 a 40 °C |