Learn More
Atenolol, 98%
Codice prodotto. 13555040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13555040 1 g Bottiglia in vetro 1g
13565040 5 g Bottiglia in vetro 5g
13575040 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13555040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449550010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29122-68-7
Formula molecolare C14H22N2O3
Molecular Weight (g/mol) 266.34
InChI Key METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC Name 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Atenolol
Punto di fusione 146.0°C to 148.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,85
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m
Peso formulazione 266.34
Percent Purity 98%