Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411689
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411689 1 g 1g
16439847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16411689 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17498
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Specifica
Materiale o nome chimico Atenolol
CAS 29122-68-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H22N2O3
Quantità 1 g
Sinonimo (RS)-Atenolol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Peso formulazione 266.34
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only