Learn More
Atenolol, TRC
Codice prodotto. 30135590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135590 10 g 10g
18003820 1 g 1g
18042210 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135590 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA79007510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29122-68-7
Formula molecolare C14 H22 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Sinonimo Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8CI), 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, (R,S)-Atenolol, (RS)-Atenolol, (±)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Catenolol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Juvental, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol
IUPAC Name 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Atenolol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Peso formulazione 266.163
Percent Purity >95%