Learn More
R&D Systems™ ATG4D Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18614377 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
18614377 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18614377 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP249525PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 84971
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene APG4 autophagy 4 homolog D, APG4 autophagy 4 homolog D (S. cerevisiae), APG4D, APG4-D, ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae), AUTL4, AUT-like 4 cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase (S. cerevisiae), Autophagin-4, Autophagy-related cysteine endopeptidase 4, Autophagy-related protein 4 homolog D, cysteine protease ATG4D, cysteine protease involved in autophagy, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-
Simbolo del gene ATG4D
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49525. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Research Category Autophagy
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine ATG4D
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.