missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | ATG5 (Autophagy Marker) |
---|---|
Clone | ATG5/2101 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951238
|
EnquireBio
9474-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941238
|
EnquireBio
9474-MSM1-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
ATG5 (Autophagy Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human ATG5 protein (apprx. aa 1-119) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
50-32kDa |
ATG5/2101 | |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
9474 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
THP-1, PANC-1, Raji or HeLa cells. Brain, Ovary, Endometrium, Colon or Duodenum |