Learn More
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9474-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941238
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
ATG5 (Autophagy Marker)
Cytoplasmic
ATG5/2101
Unconjugated
Mouse
50-32kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
9474
IgG1 κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human ATG5 protein (apprx. aa 1-119)
THP-1, PANC-1, Raji or HeLa cells. Brain, Ovary, Endometrium, Colon or Duodenum
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.