Learn More
Atipamezole hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317960 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317960 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10316500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Atipamezole Hydrochloride
CAS 104075-48-1
Nomi componenti o analita Atipamezole Hydrochloride
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C14 H16 N2 . Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1)
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
IUPAC Name 4-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 248.75
Quantità 1 mL
Peso formulazione 248.108 g/mol