Learn More
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Descrizione
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Atipamezole hydrochloride |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 248.75 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 248.75 |