Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475128
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475128 10 mg 10mg
16421367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16475128 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H17ClN2
Quantità 10 mg
Sinonimo MPV-1248 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 248.75
Peso formulazione 248.75
Percent Purity 97.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only