Learn More
Atipamezole Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30011417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011417 100 mg 100mg
30010911 10 mg 10mg
30009092 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011417 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA790100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104075-48-1
Formula molecolare C14 H16 N2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 248.75
Sinonimo Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
IUPAC Name 4-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Tekniske data
Materiale o nome chimico Atipamezole Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Peso formulazione 248.108
Percent Purity >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.