Learn More
Biochrom Atlantis 2 Microplate Washer for 96 Well Plates with 2 Liquid Lines
Sfoglia Tutto Harvard Bioscience ProdottiDescrizione
- Configurable to many different well formats for maximum flexibility
- Optional 16-way manifold for washing 384-well plates
- Detachable plate carrier for easy cleaning
- Low noise, pressure-free aspiration and dispensing pumps
- Auto rinse function prevents liquid path clogging
- Reduces aerosols due to cover and pumping technology
- Optional liquid level sensors
Specifica
Specifica
| Descrizione | Atlantis 2 Microplate Washer for 96 Well Plates with 2 Liquid Lines |
| Volume di erogazione | 50 to 2000 μL |
| Tipo di piastra | 96 and 384-well Plates |
| Volume residuo | ±1 μL/well |
| Peso (sistema metrico) | 6 kg |
| Display | 2 x 16 character display with backlight |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Incrementi | 50 μL |
| Dimensioni (L x P x A) | 46 x 21 x 21 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 14 lb. |
| Vedi altri risultati |
Solo per ricerca