Learn More
Atomoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16407276
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16407276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16407276 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17385
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Specifica
Materiale o nome chimico Atomoxetine hydrochloride
CAS 82248-59-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H22ClNO
Quantità 100 mg
Sinonimo Tomoxetine hydrochloride(R)-Tomoxetine hydrochlorideLY 139603
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (171.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1O[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCNC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 291.82
Peso formulazione 291.82
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.