Learn More
Atomoxetine hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17342481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17342481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17342481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467680010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Atomoxetine hydrochloride
Imballaggio Glass Bottle
CAS 82248-59-7
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Formula molecolare C17H22ClNO
Numero MDL 06410992
Colore White to Beige
Punto di fusione 166°C to 168°C
Solubilità Soluble in methanol
InChI Key LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name hydrogen methyl[(3R)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropyl]amine chloride
Molecular Weight (g/mol) 291.82
Quantità 1 g
Peso formulazione 291.82