Learn More
Atomoxetine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137422 100 mg 100mg
30134292 5 mg 5mg
18000030 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA791400100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82248-59-7
Formula molecolare C17 H21 N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 291.82
Sinonimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
IUPAC Name (3R)-N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
Specifications
Materiale o nome chimico Atomoxetine hydrochloride
Nomi componenti o analita Atomoxetine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 mg
Peso formulazione 291.139