Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin calcium trihydrate
Codice prodotto. 16574284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16574284 5 g 5g
16564284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16574284 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464810050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344423-98-9
Formula molecolare C66H74CaF2N4O13
Molecular Weight (g/mol) 1209.41
InChI Key SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
IUPAC Name calcium bis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate) trihydrate
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Atorvastatin calcium trihydrate
Punto di fusione 156.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Peso formulazione 604.69