missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity, TRC

Codice prodotto. 30010113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010113 1 mg 1mg
30136804 0.5 mg 0.50mg
30003647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30010113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7918601MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 873950-19-7
Formula molecolare C26 H24 F N O5
Molecular Weight (g/mol) 449.47
Sinonimo 4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-N,5-diphenyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxamide
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)-2,4-dihydroxy-N,5-diphenyl-2-propan-2-yl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxamide
SMILES CC(C)C1(O)OC(O)(c2ccc(F)cc2)C3(OC13C(=O)Nc4ccccc4)c5ccccc5

Specifica

Materiale o nome chimico Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Nomi componenti o analita Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C26H24FNO5/c1-17(2)25(30)24(22(29)28-21-11-7-4-8-12-21)23(32-24,18-9-5-3-6-10-18)26(31,33-25)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,30-31H,1-2H3,(H,28,29)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 1 mg
Peso formulazione 449.1639
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.