Learn More
Atorvastatin Epoxydione Impurity, TRC
Codice prodotto. 17963115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17963115 10 mg 10mg
17924775 25 mg 25mg
17923325 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17963115 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA79185510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148146-51-4
Formula molecolare C26 H22 F N O4
Molecular Weight (g/mol) 431.46
Sinonimo 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP)
IUPAC Name 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Nomi componenti o analita 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 10 mg
Peso formulazione 431.1533
Percent Purity >95%