Learn More
Atorvastatin Isopropyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30052023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052023 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052023 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0400.310025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Atorvastatin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Atorvastatin Isopropyl Ester
CAS 1035205-25-4
Nomi componenti o analita Atorvastatin Isopropyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C36 H41 F N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 1-Methylethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C36H41FN2O5/c1-23(2)34-33(36(43)38-28-13-9-6-10-14-28)32(25-11-7-5-8-12-25)35(26-15-17-27(37)18-16-26)39(34)20-19-29(40)21-30(41)22-31(42)44-24(3)4/h5-18,23-24,29-30,40-41H,19-22H2,1-4H3,(H,38,43)/t29-,30-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4
IUPAC Name propan-2-yl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molecular Weight (g/mol) 600.72
Quantità 25 mg
Peso formulazione 600.3 g/mol