Learn More
Atovaquone, MedChemExpress
Descrizione
Atovaquone (Atavaquone) is a potent, selective and orally active inhibitor of the parasite’s mitochondrial cytochrome bc1 complex. Atovaquone is against human and P. falciparum cytochrome bc1 activity with IC50 values of 460 nM and 2.0 nM, respectively. Atovaquone is an antimalarial agent and has the potential for the investigation of neumocystis pneumonia, toxoplasmosis, malaria, and babesia.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Atovaquone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 95233-18-4 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H19ClO3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Atavaquone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 8.33 mg/mL (22.71 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only