Learn More
Atovaquone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17575545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17575545 250 mg 250mg
17565545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17575545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468762500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 95233-18-4
Formula molecolare C22H19ClO3
Molecular Weight (g/mol) 366.84
Numero MDL 00889188
InChI Key BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-4-hydroxy-1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
SMILES OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Atovaquone
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore Yellow to Dark Yellow
Punto di fusione 221°C to 225°C
Solubilità Soluble in THF; Slightly soluble in acetone; Insoluble in methanol and water