Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Codice prodotto. 16492409
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492409 1 mg 1mg
16490376 100 mg 2mg
16421168 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16492409 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0183
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.
Specifica
Quantità 1 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
CAS 1800401-93-7
Peso molecolare 945.85 g/mol
Solubilità H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Bersaglio HBV