missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP13A5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA556853

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg

Codice prodotto. 15734761

  • 516.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: PCPLQEADTV LLRTTDEFQR YMRKKVFCLY LSTLKFPVSK KWEESLVADR HSVINQALIK PELKLRCMEV QKIRYVWNDL EKRFQKVGLL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 81%.

ATP13A5 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica

Specifica

ATP13A5
Polyclonal
Unconjugated
ATP13A5
ATP13A5; ATPase 13A5; ATPase type 13A5; P5-ATPase; P5-ATPase isoform 5; Probable cation-transporting ATPase 13A5; UNQ488/PRO1004
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
344905
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q4VNC0
ATP13A5
Recombinant protein corresponding to Human ATP13A5
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Research Use Only