Learn More
ATP5C1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene ATP5C1
Concentrazione 0.32 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10910-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16897603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10910-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a subunit of mitochondrial ATP synthase. Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. ATP synthase is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, Fo, comprising the proton channel. The catalytic portion of mitochondrial ATP synthase consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled with a stoichiometry of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The proton channel consists of three main subunits (a, b, c). This gene encodes the gamma subunit of the catalytic core. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. This gene also has a pseudogene on chromosome 14.
Specifica
Specifica
ATP5C1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P35435, P36542, Q91VR2
116550, 11949, 509
ATP5C1 Fusion Protein Ag1343
Primary
-20°C
ATP5C1
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ATP5C, ATP5C1, ATP5CL1, ATPG, F ATPase gamma subunit
ATP5C1
IgG
Antigen Affinity Chromatography