Learn More
Atracurium besylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498216
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498216 100 mg 100mg
16492086 500 mg 500mg
16434327 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498216 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0292A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Specifica
Materiale o nome chimico Atracurium besylate
CAS 64228-81-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C65H82N2O18S2
Quantità 100 mg
Sinonimo BW-33A
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (80.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (26.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)([O-])=O.O=C(OCCCCCOC(CC[N+]2(C)C(CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2)=O)CC[N+]5(C)C(CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC5.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 1243.48
Peso formulazione 1243.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only