Learn More
Atrazine, 95+%
Codice prodotto. 16544194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16544194 5 g 5g
16554194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16544194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 215.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1912-24-9
Formula molecolare C8H14ClN5
Molecular Weight (g/mol) 215.69
Numero MDL MFCD00041810
InChI Key MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 6-chloro-N2-ethyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Atrazine
Intervallo percentuale saggio 95+%
Punto di fusione 175.0°C
Indice di Merck 15, 862
Solubilità Soluble in ether, chloroform and methanol, Very soluble in dimethyl sulfoxide, Insoluble in water
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.69
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Atrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Atrazine