Learn More
Atrazine Desisopropyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319628 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319628 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREXA09010149ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Atrazine-desisopropyl
CAS 1007-28-9
Nomi componenti o analita Atrazine-desisopropyl
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H8 Cl N5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 6-Chloro-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
InChI Formula InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
IUPAC Name 6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 173.6
Quantità 1 mL
Peso formulazione 173.0468 g/mol