Learn More
Atropic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17993706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993706 100 mg 100mg
17952696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17993706 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0289.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Atropic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Atropic Acid
CAS 492-38-6
Nomi componenti o analita Atropic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C9 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylprop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 148.0524 g/mol