Learn More
Atropic Acid, TRC
Codice prodotto. 30133345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133345 1 g 1g
17911945 250 mg 250mg
17940465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7938501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-38-6
Formula molecolare C9 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
IUPAC Name 2-phenylprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Atropic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Peso formulazione 148.0524