Learn More
Atropine, TRC
Specifications
Specifications
| Analyte or Component Names | Atropine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 289.1678 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Atropine |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?