Learn More
Atropine, TRC
Codice prodotto. 30041260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
30041260 1 g 1g
30041130 5 g 5g
30040851 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7946301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-55-8
Formula molecolare C17 H23 N O3
Molecular Weight (g/mol) 289.37
Sinonimo 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl α-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (±)-Atropine, (±)-Hyoscyamine, Atropin, Atropine, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (±)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
IUPAC Name [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Spezifikation
Materiale o nome chimico Atropine
Nomi componenti o analita Atropine
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 1 g
Peso formulazione 289.1678
Percent Purity >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.