Learn More
Atropine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Atropine |
| Nomi componenti o analita | Atropine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 289.1678 |
| Percent Purity | >95% |