missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ATRX 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18606190 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18606190 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18606190 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00000546T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cancer, Checkpoint signaling, DNA Repair
Bersaglio ATRX
Sinonimo alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX
Simbolo del gene ATRX
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.