Learn More
3M™ Attest™ Tri-Metric Indicatore Chimico per Perossido di Idrogeno Vaporizzato
Codice prodotto. 17741679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Strips/Pouch, 4 Pouches/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17741679 25 Strips/Pouch, 4 Pouches/Cs. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17741679 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100227991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.89€
    97.46€ / pezzi 250
    Risparmia 24.43€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Verify that the stated values for exposure time, temperature, and amount of vaporized hydrogen peroxide have been achieved within a package or containment device and/or at a specific location within the load or empty chamber.
  • Il primo Indicatore Chimico approvato dalla FDA per la sterilizzazione di VH2O2 classificato dalla FDA come un Indicatore Chimico multivariabile per la sterilizzazione a vapore chimico che monitora in modo indipendente le tre variabili critiche di tempo, temperatura e concentrazione di VH2O2.
  • Rileva i cicli di sterilizzazione VH2O2 falliti in modo più accurato rispetto a qualsiasi altro CI testato.
  • L'Indicatore Chimico più stabile di tutti gli CI VH2O2 testati: non cambia colore prima della sterilizzazione alla luce ambientale.
  • Cambiamento di colore uniforme dal blu al rosa per tutti gli indicatori chimici 3M per il perossido di idrogeno vaporizzato.
  • La speciale pellicola protettiva previene le macchie di inchiostro sugli strumenti chirurgici.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA VH2O2 Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wrapped Trays, Rigid Containers, Sterilization Pouches, Packs
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Modello 1348
Product Type Indicator Strip
Quantità 25 Strips/Pouch, 4 Pouches/Cs.