Learn More
Atuveciclib S-Enantiomer, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478137
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16478137 5 mg 5mg
16435428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478137 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12871C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Atuveciclib S-Enantiomer
CAS 250279-81-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18FN5O2S
Quantità 5 mg
Sinonimo BAY-1143572 S-Enantiomer
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 113 mg/mL (291.67 mM)
SMILES N=[S@@](CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 387.43
Peso formulazione 387.43
Percent Purity 99.38%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only