Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Codice prodotto. 11717574 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Assigned Protection Factor (APF):
4
10
20
Modello:
9310
9312
9320
9322+ P2 valved
9330
9330+ P3
9332+ P3 valved
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Respiratore 9322
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 120
pezzi 20
pezzi 240
pezzi 330
pezzi 440
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro With Exhalation Valve Assigned Protection Factor (APF) Modello Dimensione della confezione
11717574 FFP1 No 4 9310 pezzi 20
10583051 FFP2 No 10 9320 pezzi 20
10116544 FFP2 Sì 10 Respiratore 9322 pezzi 10
12672545 FFP1 Sì 4 9312 pezzi 10
17237620 FFP1 Sì 4 9312 pezzi 120
12602555 FFP3 No 20 9330 pezzi 20
17257620 FFP3 No 20 9330 pezzi 240
11777574 FFP1 Sì 4 PF9312 pezzi 5
11787574 FFP2 No 10 PF9320 pezzi 5
11797574 FFP2 Sì 10 PF9322 pezzi 5
11707584 FFP3 Sì 20 PF9332 pezzi 5
16523771 FFP3 Sì 20 9332+ P3 valved pezzi 330
16684912 FFP2 Sì 10 9322+ P2 valved pezzi 330
16674902 FFP3 No 20 9330+ P3 pezzi 440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11717574 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000088725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
  • Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
  • Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
  • Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
  • Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
  • Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
  • Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
  • Compatibile con: Occhiali 3M, protezione dell'udito 3M
  • Livello massimo di utilizzo: Fino a 4 TLV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 4
Certificazione/Conformità Standard europeo EN 149:2001 A1:2009, CE
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Colore Bianco
Design Type Flat-fold
Monouso Sì
Tipo di filtro FFP1
Materiale Polypropylene
Product Type Respiratore anti-particolato serie Aura 9300
Size One Size
With Exhalation Valve No
Materiale dello strato di filtraggio Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Agricoltura, manutenzione e pulizia, demolizione
Senza lattice Sì
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 9310
Materiale revolver portaobiettivi Aluminum, Polyurethene
Tipo di protezione nasale Inciso
Tipo di imballaggio Individually Packaged
Quantità Confezione da 20
Resistente a Polveri e nebbie reperibili in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altre situazioni lavorative
Forma Boccetta
Sterilità Non-sterile
Stile 3-panel
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Yellow
FDA Cleared Surgical Mask No