Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Codice prodotto. 16523771 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Assigned Protection Factor (APF):
4
10
20
Modello:
9310
9312
9320
9322+ P2 valved
9330
9330+ P3
9332+ P3 valved
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Respiratore 9322
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 120
pezzi 20
pezzi 240
pezzi 330
pezzi 440
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro With Exhalation Valve Assigned Protection Factor (APF) Modello Dimensione della confezione
16523771 FFP3 Sì 20 9332+ P3 valved pezzi 330
11717574 FFP1 No 4 9310 pezzi 20
10583051 FFP2 No 10 9320 pezzi 20
10116544 FFP2 Sì 10 Respiratore 9322 pezzi 10
12672545 FFP1 Sì 4 9312 pezzi 10
17237620 FFP1 Sì 4 9312 pezzi 120
12602555 FFP3 No 20 9330 pezzi 20
17257620 FFP3 No 20 9330 pezzi 240
11777574 FFP1 Sì 4 PF9312 pezzi 5
11787574 FFP2 No 10 PF9320 pezzi 5
11797574 FFP2 Sì 10 PF9322 pezzi 5
11707584 FFP3 Sì 20 PF9332 pezzi 5
16684912 FFP2 Sì 10 9322+ P2 valved pezzi 330
16674902 FFP3 No 20 9330+ P3 pezzi 440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16523771 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00€
    1531.90€ / pezzi 330
    Risparmia 1328.10€
    46% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
  • L'originale design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali
  • La tecnologia con filtro a bassa resistenza ti aiuta a respirare più facilmente
  • La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a ridurre l'accumulo di calore in condizioni di umidità e ad alte temperature
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
  • L'aletta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Stringitesta colorati per favorirne l'identificazione: rosso per FFP3 (NFP 50)
  • Disponibile in confezioni più piccole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 20
Certificazione/Conformità CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Colore White
Design Type Flat-fold
Monouso Single-use
Tipo di filtro FFP3
Materiale Polypropylene
Product Type Particulate Respirator
Size One Size
With Exhalation Valve Sì
Materiale dello strato di filtraggio Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition
Senza lattice Yes
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 9332+ P3 valved
Materiale revolver portaobiettivi Aluminum, Polyurethene
Tipo di protezione nasale Sculpted
Tipo di imballaggio Individually Packaged
Quantità 330/Pk.
Resistente a Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Sterilità Non-sterile
Stile 3-panel
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Red
FDA Cleared Surgical Mask No