Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Il respiratore per polveri della serie 3M&trade Aura&trade 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
Marca: 3M™ 7100138357
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.00000kg
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
CE Approved | |
Pieghevoli | |
Si | |
No | |
5/Pk. |
White | |
Standard | |
FFP3 | |
9332+Gen3 | |
117 g |