Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Codice prodotto. p-7160346
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP2
FFP3
Assigned Protection Factor (APF):
10
20
With Exhalation Valve:
No
Sì
Quantità:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 330
pezzi 40
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro Assigned Protection Factor (APF) With Exhalation Valve Quantità unitSize
16260262 FFP2 10 Sì 5/Pk. pezzi 5
17817603 FFP2 10 Sì 1/Pk. pezzi 40
16250262 FFP2 10 No 5/Pk. pezzi 5
16270262 FFP3 20 Sì 5/Pk. pezzi 5
16220262 FFP3 20 Sì 10/Pk. pezzi 10
16200262 FFP2 10 Sì 10/Pk. pezzi 10
16290252 FFP2 10 No 20/Pk. pezzi 20
16210262 FFP3 20 No 20/Pk. pezzi 20
16230262 FFP2 10 Sì 330/Pk. pezzi 330
16240262 FFP3 20 Sì 330/Pk. pezzi 330
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16260262 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100138120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
  • Fabbricato nel Regno Unito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 10
Certificazione/Conformità CE Approved
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Colore White
Design Type Flat-fold
Monouso Single-use
Tipo di filtro FFP2
Materiale Polypropylene
Product Type Pieghevoli
Size Standard
With Exhalation Valve Sì
Senza lattice No
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 9322+Gen3
Rilascio odori fastidiosi Up to 12 x TLV
Quantità 5/Pk.
Sterilità Non-sterile
Stile Flat-fold
Peso (sistema metrico) 117 g
FDA Cleared Surgical Mask No