Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, 80% dye content
Codice prodotto. 15423129
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
Codice prodotto. 15423129
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60343.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum | CAS: 2465-27-2 | C17H22ClN3 | 303.834 g/mol
Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2465-27-2
Formula molecolare C17H22ClN3
Molecular Weight (g/mol) 303.834
Numero MDL MFCD00012484
InChI Key KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 41000
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
IUPAC Name 4-[4-(dimethylamino)benzenecarboximidoyl]-N,N-dimethylaniline;hydrochloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Auramine O
Punto di fusione 250°C (decomposition)
Nota nome 80% dye content
Numero UN UN2811
Beilstein 4030061
Informazioni di solubilità Soluble in water or ethanol
Peso formulazione 303.84
Colore Yellow
Quantità 25 g
Forma fisica Powder